Learn More
Texwipe™ Isolator Cleaning Tool Replacement Handles
28.15€ - 30.80€
Specifica
Product Type | Replacement Handle |
---|---|
Colore | White |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Isolator Cleaning Tool |
Materiale | Fiberglass |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17935241
|
Texwipe™
TX7120 |
12 in. |
28.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17945241
|
Texwipe™
TX7121 |
18 in. |
30.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
Replacement Handle | |
Autoclavable | |
Fiberglass |
White | |
Isolator Cleaning Tool |