Learn More
Texwipe™ KOGO™ TPA Cleanroom Adhesive Tapes
Codice prodotto. p-4379679 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
White
Dimensions (LxW):
36 yd. x 1 in.
36 yd. x 2 in.
Dimensione della confezione:
24 rotoli
pezzi 48
Codice prodotto. 17956620
Marca: Texwipe™ TPA1048CL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cleanroom tape solution for sealing and packaging material in critical environments
  • Ideal for sealing, packaging, color coding, and product identification in cleanrooms
  • Reusable press-and-seal cleanroom bags
  • High conformability, adhesion, and cohesion
  • LDPE backing material and acrylic adhesive
  • Latex free, low in halogens, leachable chlorides, and heavy metals
  • 5.5 mil. total thickness
  • 7.62cm (3 in.) HDPE core
  • Roll length: 33m (36 yd.)
  • Variety of colors and widths available
  • Cat. No. 18-366-461 includes 5cm (2 in.) perforations
Order Info
Uniquely packaged in press-and-seal cleanroom bags.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 3
Tipo di adesivo Acrylic
Colore Clear
Materiale LDPE
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom packaging, color coding, labeling and waferbox sealing
Senza lattice Yes
Quantità 48/Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 190°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +88°C
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Dimensions (LxW) 36 yd. x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 2.5 cm
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Diametro (sistema metrico) 7.62 cm