Learn More
Texwipe™ Sterile Polystyrene Swabs
Codice prodotto. 16575930 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale) testa:
0.22 in.
Larghezza (sistema metrico) testa:
5.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 500
Codice prodotto. 16575930
Marca: Texwipe™ STX763
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Texwipe’s Sterile Spun Polyester Swabs are constructed using 100% USP-grade polyester, securely bonded to the wooden or polystyrene handle by a water-based adhesive.
  • Environmental monitoring
  • Cleaning with compatible solutions and solvents
  • Picking up fine powders
  • Surface sampling
  • Collection and transport of bacteriological specimens
  • Specifica
    Lunghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
    Product Type Swab
    Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
    Materiale Medical-grade spun polyester
    Larghezza (sistema imperiale) testa 0.22 in.
    Larghezza (sistema metrico) testa 5.8 mm
    Tipo di maniglia Polystyrene
    Tipo di adesivo Water-based
    Materiale maniglia Polystyrene
    Stile punta Large
    Tip Material Foam