Learn More
Texwipe™ TexWrite™ Cleanroom Notebooks
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- All pages sequentially numbered with dual signature lines and dates to provide further record security
- Permanently sealed, chemical-resistant Mylar™ cover
- Contain 100 college-ruled blue sheets made of durable TexWrite substrate and printed with lightly tinted, low sodium, low calcium ink
Order Info
Each notebook double shrink-wrapped in protective polypropylene.
Specifica
Specifica
| Materiale | Silicone |
| Colore | Blue |
| Materiale coperchio | Mylar Sealed |
| Dimensioni (L x P) | 8.2 x 11 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 216 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 279 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory notebook, critical recordkeeping, legal recording |
| Product Type | Quaderno per camera sterile |