Learn More
Tocris Bioscience™ TH 10785
OGG1 activator
324.00€ - 1285.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine |
---|---|
CAS | 1002801-51-5 |
Bersaglio | Glycosylase Activators |
Formula molecolare | C17H21N3 |
Purezza | 0.98 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18746956
|
Tocris Bioscience™
7778/10 |
10 mg |
324.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18797406
|
Tocris Bioscience™
7778/50 |
50 mg |
1285.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.Specifica
N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine | |
Glycosylase Activators | |
0.98 |
1002801-51-5 | |
C17H21N3 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C