Learn More
Abeba™ The Original 7021 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
Marca: Abeba™ 7021/46
30.68 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smooth leather white
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Leather | |
Slip-resistant | |
Animal fats, oil and fuel |
White | |
46 | |
7021 |