Learn More
Abeba™ The Original 7201 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
Marca: Abeba™ 7201/42
50.12 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- White/black
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
- heel cushion
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leather | |
Slip-resistant | |
Animal fats, oil and fuel |
White | |
42 | |
7201 |