Learn More
Thermographic Measurements Thermax striscia a 10 livelli
Codice prodotto. 17816088
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
188°C to 249°C
40°C to 71°C
Förpackningsstorlek
pezzi 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17816088
missing translation for 'mfr': Thermographic Measurements M10STHERGDD01P1
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
L'indicatore di soglia irreversibile, monouso, segnala la temperatura massima raggiunta.
  • Risposta immediata
  • Registrazione permanente della temperatura più alta raggiunta
  • Resistenza all'olio, all'acqua e al vapore
  • Economico e facile da usare
  • Autoadesivo
Tekniske data
Certificazione/Conformità ISO9001
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Intervallo di umidità 40 to 60%
Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
Materiale Polyester Film
Descrizione Thermax 10 Level Temperature indicator Range D
Max. Temperature (English) 480°F
Temperatura max (sistema metrico) 249°C
Min. Temperature (English) 36°F
Min. Temperature (Metric) 2°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 370°F to 480°F
Temperature Range (Metric) 188°C to 249°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Accuracy ±1%+1°C
Suddivisione 188, 193, 199, 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249°C
Display Visual Indicator
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Bilancia °C and °F
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.