Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per la misurazione della temperatura Thermax™
Codice prodotto. p-8000484
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
116°C to 154°C
160 - 199 °C
204°C to 260°C
71°C to 110°C
Da 37 a 65°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11730889
Marca: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGCD01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 2 in.
    Altezza (sistema metrico) 51 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
    Materiale Polyester with Acrylic Adhesive, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 8-level Temperature Indicator 116°C to 154°C (241°F to 309°F) Range C
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Larghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Product Type Irreversible Temperature Indicator
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Descrizione Thermax 8-level Temperature Indicator 116°C to 154°C (241°F to 309°F)
    Max. Temperature (English) 309°F
    Temperatura max (sistema metrico) 154°C
    Min. Temperature (English) 241°F
    Min. Temperature (Metric) 116°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 241°F to 309°F
    Temperature Range (Metric) 116°C to 154°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1.5°C (Range: 100°C to 154°C), ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
    Suddivisione 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C (241°F, 250°F, 261°F, 270 °F, 280 °F, 289°F, 300°F, 309°F)
    Display 116/121/127/132/138/143/149/154°C
    Larghezza (sistema metrico) 18 mm