Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
Codice prodotto. 11878003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.9 L
2 l
4.5 l
Include:
Carrying Handle, Vented Secure Lid
Without Lid and Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11878003
Marca: Thermo Scientific™ 2124
Edge
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante.
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante e sono perfetti per la conservazione criogenica di routine.
Stainless Steel:
  • Durable, corrosion-resistant stainless-steel exterior
  • Carrying handle and vented secure lid (Part numbers 2122, 2123, 2124)
Shallow Wide Mouth:
  • Ideal for use as a cold trap
  • Convenient dish-shaped design perfect for benchtop use with crushed ice and dry ice/alcohol
  • Stainless-steel jacket and cushioned base for years of trouble-free use
  • Without lid and handle (Part number 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Contenitore per piano di lavoro LN2
Capacità (sistema metrico) 4.5 l
Finitura esterna Stainless Steel
Stile Da banco
Include Carrying Handle, Vented Secure Lid
Altezza (sistema metrico) esterno 34.9 cm
Diametro (sistema metrico) 18.4 cm
Diameter (Metric) Inside Neck 15.2 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.5 kg