Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
Codice prodotto. 13478129 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.9 L
2 l
4.5 l
Include:
Carrying Handle, Vented Secure Lid
Without Lid and Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13478129
Marca: Thermo Scientific™ 2130
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante.
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante e sono perfetti per la conservazione criogenica di routine.
Stainless Steel:
  • Durable, corrosion-resistant stainless-steel exterior
  • Carrying handle and vented secure lid
Shallow Wide Mouth:
  • Ideal for use as a cold trap
  • Convenient dish-shaped design perfect for benchtop use with crushed ice and dry ice/alcohol
  • Stainless-steel jacket and cushioned base for years of trouble-free use
Plastic Wide Mouth:
  • Low cost, high efficiency
  • Rugged, shock-absorbing plastic exterior with carry handle
  • “Push-fit” insulated lid, vented to prevent pressure build-up
Enameled Steel:
  • Safe storage of liquefied gases
  • Cushioned base
  • Models 2118-2121 have insulated lids and fold-down carrying handles
  • Ideal for use as a cold trap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.9 L
Finitura esterna Stainless Steel
Stile Da banco
Include Without Lid and Handle
Altezza (sistema metrico) esterno 135 mm
Diametro (sistema metrico) 186 mm
Diameter (Metric) Inside Neck 155 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.5 kg