Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Codice prodotto. 12927506
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
10 μl
25 μl
100 μl
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
25 G
Misura 26
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.5 mm
0.63 mm
0.63 mm
Modello:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.47C confezione da 6
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C confezione da 6
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C confezione da 6
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 12927506
Marca: SGE™ 002976
La tecnologia Diamond delle siringhe offre maggiore resistenza ai solventi, ampie gamme di temperature e una migliore fluidità operativa. Le siringhe per autocampionatori SGE PAL con ago fisso a punta conica da 50 mm sono utilizzate con autocampionatori CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
  • Maggiore resistenza ai solventi
  • Ampio range di temperature fino a 150°°C
  • Operazioni più uniformi
  • Progettato specificamente per PAL
  • Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
  • Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
  • Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
  • Precisione e riproducibilità;  ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
  • La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
  • Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Calibro dell'ago Misura 26
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 10F-C/T-GT-5/0.47C confezione da 6
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 10 μl
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
Tipo di collegamento Ago fisso