Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
10 μl
25 μl
100 μl
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
25 G
Misura 26
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.5 mm
0.63 mm
0.63 mm
Modello:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.47C confezione da 6
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C confezione da 6
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C confezione da 6
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges up to 150°C
- Increased operational smoothness
- Designed specifically for the PAL
- 22 gauge needles are 0.72mm OD
- 23 gauge needles are 0.63mm OD
- 26 gauge needles are 0.47mm OD
- Accuracy and Reproducibility; ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5μL syringes)
- Cone shaped (also known as point style AS for autosampler), are designed to withstand multi injection demands and improves septum lifetime when used with an autosampler
- Gas tight plunger, where applicable, is made of PTFE
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 10F-C/T-5/0.5C |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus and AS3000, AS2000, AS200/800 |
| Tipo di collegamento | Fixed |