Learn More
Thermo Scientific™ Piastre da 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto
Le piastre per PCR a 96 pozzetti con bordo parziale sono dotate di piano piatto per una migliore tenuta nelle applicazioni PCR e qPCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB1400L
150.55 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Le piastre PCR Thermo Scientific a 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori e delle piattaforme ABI, compresi i sequenziatori, senza richiedere adattatori. Le plastiche per PCR Thermo Scientific sono progettate, prodotte e testate per garantire elevate prestazioni nelle analisi PCR. Le piastre hanno un volume massimo dei pozzetti di 0.3 ml quando vengono impiegate con adesivi e termosigilli.
Il design piatto del piano della piastra garantisce una facile manipolazione e il bordo rialzato previene l'evaporazione. Le piastre PCR a 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto presentano un angolo smussato in posizione A12 e pareti dei pozzetti sottili per un trasferimento uniforme del calore.
Le piastre PCR Thermo Scientific a 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori e delle piattaforme ABI, compresi i sequenziatori, senza la necessità di adattatori. Le plastiche per PCR Thermo Scientific sono progettate, prodotte e testate per garantire elevate prestazioni nelle analisi PCR. Le piastre hanno un volume massimo dei pozzetti di 0.3 ml quando vengono impiegate con adesivi e termosigilli.
Il design piatto del piano della piastra garantisce una facile manipolazione e il bordo rialzato previene l'evaporazione. Le piastre PCR a 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto presentano un angolo smussato in posizione A12 e pareti dei pozzetti sottili per un trasferimento uniforme del calore.
In evidenza
- Direttamente compatibili con la maggior parte dei principali termociclatori, comprese le piattaforme ABI e i sequenziatori, senza alcuna necessità di adattatori
- Il piano piatto della piastra facilita la chiusura ermetica e la manipolazione
- Disponibilità di SuperPlate con rigidità 4 volte maggiore per una manipolazione robotizzata superiore
- Il bordo rialzato di ciascun pozzetto consente di sigillarlo in sicurezza e previene l'evaporazione
- Le sottili e uniformi pareti dei pozzetti garantiscono un trasferimento termico elevatissimo e omogeneo
- Le versioni con caratteri alfanumerici neri agevolano l'identificazione dei pozzetti
- Le piastre bianche sono ottimizzate per le analisi qPCR grazie all'aumento della sensibilità e alla riduzione della variabilità nel rilevamento della fluorescenza
- Angolo smussato: A12
- PCR
- qPCR/PCR in tempo reale
- Sequenziamento
Pericolosità: no
Condizioni di conservazione: temperatura ambiente
Certifications
Certificato esente da DNA umano, RNasi e DNasi.
Specifica
No Barcode | |
25 Plate | |
PCR Microplate | |
Semi | |
0.3 mL | |
0.2 mL |
Certified RNase/DNase-free | |
Trasparente, Clear | |
Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers | |
Polypropylene | |
96 | |
Standard |