Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ 2DCypher™ 0.65mL Cluster Tube Racks
Codice prodotto. 11882053
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.65 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 11882053
Marca: Thermo Scientific™ AB1187
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Available packaged in low profile rack
  • Rack features a square well entrance for maximum placement area
  • Tubes are supported at the base while still allowing scanning of codes in the rack
  • High-throughput with individual sample identification
  • Flat V internal well minimizes dead volume
  • Lockable sealable lid
  • Temperature range -170°C to +120°C
  • Alphanumeric grid referencing molded into rack lid
  • Grid-referenced racks have an alphanumeric grid-reference that corresponds to the tube's position in the rack
  • Available in heavy-duty rack (10 racks of 96 per pack) in microplate format with SBS footprint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.65 mL
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Lockable