Learn More
Thermo Scientific™ Piastra per rilevazione PCR ABgene™ Thermo-Fast™ 96 MKIII
96-well low-profile semi-skirted PCR plate for the fast block of Life Technologies PCR and qPCR thermal cyclers. Supplied with barcodes for sample and plate traceability.
127.00€ - 141.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DNA, RNase, Endotoxin, DNase-free |
---|---|
Formato | Standard |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | PCR, qPCR, RT-PCR |
Con bordo | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10150883
|
Thermo Scientific™
AB1900 |
Trasparente |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10607513
|
Thermo Scientific™
AB-1900/W |
White |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
The Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted, Fast Block, Barcoded Plates is compatible with all ABI Fast block machines, including Life Technologies PCR and qPCR thermal cyclers. These plates feature a raised deck to prevent spills and a cut corner at the A1 location.
The 96-Well Semi-Skirted, Fast Block, Barcoded Plates are available in white plates for qPCR applications and have clear wells for maximum sample visibility.
Highlights
- Directly compatible with all Applied Biosystems thermal cycler fast blocks with no adapters necessary
- Raised deck of plate to aid in spill prevention
- 0.1 mL maximum well volume (when used with adhesive and heat seals)
- Clear well for sample visibility
- Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
- White plates are optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
- Cut Corner: A1
- PCR
- qPCR/Real-Time PCR
Specifica
DNA, RNase, Endotoxin, DNase-free | |
Polypropylene | |
Yes |
Standard | |
PCR, qPCR, RT-PCR |