Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a inserto ricaricabile con barriera ART™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μL
1000 μl
1200 μl
Unit Size:
pezzi 768
pezzi 960
Description
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
- Compatible with SoftFit-L empty racks
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
Specifications
Specifications
| Descrizione | 200L, Filtered, Sterile, Refill |
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sì |
| Colore | Natural |
| Modello | 200L |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.97 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.00cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
| Formato | Ricarica |
| Show More |