Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Remote Dispensers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Water Dispenser, Bench Version
Water Dispenser, Wall Version
Altezza (sistema imperiale):
25.8 in.
28.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in bench and wall-mounted versions
- Attach up to two additional dispensers per system
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC |
| Tipo | Water Dispenser, Bench Version |
| Larghezza (sistema imperiale) | 10.2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 28.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 725 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 21 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 530 cm |