Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 10457034 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10457034
Marca: Thermo Scientific™ 70005101030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
  • 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Temperatura 35°C
Tipo USP L3
Fase stazionaria Silica
Product Line Beta
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Silica
Carico di carbonio 0%
Tipo di colonna Normal Phase
Con tappo No
Fase Normal Phase