Learn More
Epredia™ Carousel Cassette MicroWriter™ Accessories
Durable systems that install in minutes
Marca:  Epredia™ A78210004
Codice prodotto. 12678136
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Stainless-Steel Collection Chute
  • Cassettes slide onto table in order of print
  • Stainless-Steel Collection Hopper
    • Holds 75 cassettes in order of print
    • Allows random access to all cassettes
    • System includes platform, hopper, and collection guideplate
    Specifica
    Specifica
    Carousel Cassette Microwriter™
    Collection Chute