Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Racks and Accessories
Racks, frames and electrical options
66.40€ - 413.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15610216
|
Thermo Scientific™
1950683 |
Cryo Square Rack | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 racks | 2mL, 15 cardboard boxes (100 cell divider) |
408.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15152754
|
Thermo Scientific™
1950685 |
Cryo Mini Rack | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 and 94 racks | 2mL, 13 cardboard boxes (25 cell divider) |
355.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15620216
|
Thermo Scientific™
1950686 |
Cryo Mini Rack | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 racks | 2mL, 15 cardboard boxes (25-cell divider) |
413.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15771267
|
Thermo Scientific™
1950688 |
Cryo Storage Frame | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 and 94 racks | Bag capacity, 250mL bag, Fenwal 4R5461, holds 5 cassettes |
66.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15761267
|
Thermo Scientific™
1950687 |
Cryo Storage Frame | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 racks | Bag capacity, 50mL bag, Fenwal 4R9951, holds 8 cassettes |
82.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15781267
|
Thermo Scientific™
1950689 |
Cryo Storage Frame | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 and 94 racks | Bag capacity 500mL bag, Fenwal 4R5462, holds 5 cassettes |
69.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13449226
|
Thermo Scientific™
1950696 |
Cryo Square Rack | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 and 94 racks | 2mL, 13 cardboard boxes (100 cell divider) |
350.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||