Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Thermocouple Sensors
Sample thermocouple sensors
Marca:  Thermo Scientific™ 4000381
Codice prodotto. 10001164
  • 364.82€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sample thermocouple sensors
Thermocouple sensors for cryo tubes, sheath straw and vial samples.
  • Include male plug
For controlled-rate freezing applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Thermocouple Sensor
CryoMed 7450