Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus and Pro Spectrophotometer Solid Sample Holders
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
975.00€ - 1870.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus and Pro UV-visible spectrophotometers |
---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10061104
|
Thermo Scientific™
222-217400 |
Round or square optical samples, glass or Plastic samples, lenses from sunglasses or goggles | Universal Sample Holder |
975.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11801892
|
Thermo Scientific™
222-217200 |
Standard 2 x 3 in. sample holders | Solid Sample Holder |
1870.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
Solid Sample Holder
- Provides easy mounting of solid samples like filters, plastic, glass and optics
- Accommodates standard 2 x 3 in. sample holders
- Holds round or square optical samples; glass or plastic samples; lenses from sunglasses or goggles
- Requires one Solid Sample Holder (14-387-503)
Specifica
Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus and Pro UV-visible spectrophotometers |