Learn More
Thermo Scientific™ dsDNase
dsDNase is a heat inactivatable recombinant shrimp DNase used to remove genomic DNA contamination of RNA samples before reverse transcription.
Marca:  Thermo Scientific™ EN0771
107.21 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15205063
  • 154.00€ / 50 reazioni
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific dsDNase is an engineered shrimp DNase designed for rapid and safe removal of contaminating genomic DNA from RNA samples. It is an endonuclease that cleaves phosphodiester bonds in DNA to yield oligonucleotides with 5'-phosphate and 3'-hydroxyl termini. Highly specific activity towards double-stranded DNA ensures that RNA and single-stranded DNA such as cDNA and primers are not cleaved. dsDNase is easily inactivated by modetate heat treatment (55°C). These features make dsDNase an excellent choice for gDNA elimation prior reverse transcription. It allows for dramatically simplified workflow which combines genomic DNA elimination and cDNA synthesis into one-tube procedure.
Highlights
  • Highly specific degradation of double-stranded DNA
  • Fast 2 min protocol for gDNA removal prior reverse transcription
  • Heat-labile - irreversibly inactivated by moderate heat treatment (55°C)
Applications
  • Genomic DNA removal from RNA samples prior first strand cDNA synthesis, RT-PCR and RT-qP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DNase
50 reactions
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2831843 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEN0771
Numero di lotto2791823 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEN0771
Numero di lotto2758211 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEN0771
Numero di lotto2819497 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEN0771
Numero di lotto2853026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEN0771
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ dsDNase > 50 rxns