Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA Kit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit, sufficient for 96 preps, is designed for fast and efficient purification of plasmid DNA (up to 4–5 μg/mL) or high copy plasmid DNA from overnight E. coli culture.
The kit utilizes paramagnetic bead technology enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET Magnetic Beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification for low sample throughput users.
The resulting high quality DNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors. Purified plasmid DNA can be used in a wide range of downstream applications such as PCR, qPCR and other enzymatic reactions.
Highlights
• High yields—up to 5 μg of plasmid DNA from 1 mL of bacterial culture
• Pure—isolated DNA is immediately ready-to-use in downstream application such as sequencing, transcription, digestion with restriction enzymes or transfection of robust cell lines
• Flexible—automation and manual processing protocols available
• Repeatable results and robust performance
Applications
Fast isolation of high purity plasmid DNA suitable for all conventional molecular biology procedures, including:
• FastDigest or conventional restriction digestion
• Automated fluorescent and radioactive sequencing
• PCR
• In vitro transcription
• Transformation
• Transfection of robust cell lines
Specifica
Specifica
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Tipo di campione | Bacteria |
| Da utilizzare con (applicazione) | Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Transfection, Cloning, Sequencing, In Vitro Transcription, Transformation, Nucleic Acid Labeling, PCR |
| Compatibilità ad alta produttività | High-throughput Compatible, Not High-throughput Compatible (Manual) |
| Prep Scale | < 100 μg (Small-Scale) Plasmid DNA |
| Linea di prodotti | MagJET |
| Product Type | Plasmid DNA Kit |
| Quantità | 4 x 96 Preps |
| Bersaglio | Plasmid DNA |
Sicurezza e movimentazione
- MagJET Plasmid DNA Kit
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulphate