Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Autosampler Syringes, 2500uL, for Thermo Scientific™ Instruments
Codice prodotto. 13446886 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13446886
Marca: Thermo Scientific™ 365Q2131
Edge
Gas-tight, headspace.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 2.5 mL FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115°C
Calibro dell'ago 23 G
Lunghezza (sistema metrico) 65 mm
Product Type GC Autosampler Syringe
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 65 mm
Stile del punto dell'ago Side Hole
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler
PTFE Tipped Plunger Yes