Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer for GeneJET Gel Extraction Kit
Codice prodotto. 10509900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
45 mL
Dimensione della confezione:
45mL
Codice prodotto. 10509900
Marca: Thermo Scientific™ R1341
Thermo Scientific GeneJET Wash Buffer is a component of the GeneJET Gel Extraction Kit and may be purchased separately. Provided in 45 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Wash Buffer is a component of the GeneJET Gel Extraction Kit (Cat No. K0691, K0692) and may be purchased separately. Provided in 45 mL aliquots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Wash Buffer
Da utilizzare con (apparecchiatura) GeneJET Gel Extraction Kit
Product Line GeneJET
Quantità 45 mL
Tipo di soluzione Buffer