Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Codice prodotto. p-4072664 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 Preps
50 Preps
Dimensione della confezione:
250 reazioni
50 reazioni
Codice prodotto. 15246187
Marca: Thermo Scientific™ K0881
Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit is designed for fast and convenient purification of DNA from various amounts of archived FFPE tissue.
Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit is designed for fast and convenient purification of DNA from various amounts of archived FFPE tissue. Up to 8 sections (10 μm thickness) of FFPE sample from various tissues can be used for genomic DNA extraction without overnight incubation. Elimination of toxic reagents commonly used for deparaffinization (i.e., xylene) allows a safe DNA purification procedure with high DNA yields and excellent quality. Each preparation recovers up to 8 μg of genomic DNA that can be eluted in volumes from 20 μL allowing for concentrated samples. Due to high decrosslinking efficiency high quality purified DNA shows reliable performance in sensitive downstream applications such as qPCR, PCR (amplicons up to 1 kb) or NGS library preparation.
Highlights
High quality DNA—suitable for PCR and qPCR
Fast—procedure can be completed within 2 hours
Safe—non toxic solvents
Efficient—yields up to 8 μg of purified DNA
Applications
• PCR
• qPCR
• NGS library preparation
Includes
• Proteinase K Solution
• RNase A Solution
• Digestion Buffer
• Binding Buffer
• Wash Buffer I (conc.)
• Wash Buffer II (conc.)
• Elution Buffer
• GeneJET DNA Purification Columns & Collection Tubes
• Collection Tubes
• Detailed Protocol
Order Info
Orders placed Monday through Wednesday ship next day; Thursday and Friday orders ship the following Monday.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di colonna Spin Column
Formato Spin Column
Isolation Technology Spin Column
Tipo di campione FFPE, Fixed Samples
Da utilizzare con (applicazione) Next-Generation Sequencing, Real-Time Quantitative PCR (qPCR), PCR
Compatibilità ad alta produttività Not High-throughput Compatible (Manual)
N. di reazioni 50 Preps
Linea di prodotti GeneJET
Product Type FFPE DNA Purification Kit
Quantità 50 Preps
Bersaglio Genomic DNA
Durata del test <20 min.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase, Guanidine hydrochloride