Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer Rectangular Longpath Cell Holder
Codice prodotto. 10490001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cell Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10490001
Marca: Thermo Scientific™ 4012000
Rectangular Longpath Cell Holder. Easy-to-install “snap-in” cell holder accommodates one rectangular longpath cell up to 50mm long and 12mm wide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cell Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Genesys™ 20 spectrophotometer
Capacità Cell up to 50m L and 12mm W
Lunghezza del percorso 50 mm
Forma Rectangular