Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer Single-position Cell Holder
Marca:  Thermo Scientific™ 4010-000
91.77 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11881872
  • 96.60€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Single-position Cell Holder. As supplied with GENESYS 20 Spectrophotometer. Holds one 10mm square cuvet, 1/2 in. or 10mm diameter test tube.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cell Holder
Genesys™ 20 spectrophotometer
One 10 mm square cuvet, 0.5 in. or 10 mm dia. test tube
10 mm