Learn More
Thermo Scientific™ H-6000A Bucket Adapters
Codice prodotto. 15129485 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 250 mL Bottles
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15129485
Marca: Thermo Scientific™ 01092
Accept a variety of blood processing tubes, bags and bottles
For use with Thermo Scientific H-6000A buckets.
  • Adapters hold a maximum capacity of 6 × 500mL (bottles), 6 × 550mL (blood bags), and 132 × 7mL (tubes). Max. O.D. × L: 70 x 160mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 6 x 250 mL Bottles
Da utilizzare con (apparecchiatura) H-6000A bucket for Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus low speed centrifuge rotor