Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 2.4μm Phenyl Columns
Exceptional stability and alternative selectivity to C18 and C8 columns
695.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
---|---|
Dimensione particelle | 2.4 μm |
pH | 2 to 9 |
Dimensione del poro | 130 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10187744
|
Thermo Scientific™
28902-154630 |
150 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- High quality, base deactivated columns
- Unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds
- Manufactured under ISO 9001:2000 conditions
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
4.6 mm | |
2 to 9 | |
170 m²/g | |
Phenyl (Ph) | |
5% | |
Yes |
2.4 μm | |
130 Å | |
L11 | |
Base-Deactivated Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |