Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Javelin Guard Columns
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
311.57€ - 436.21€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11528710
|
Thermo Scientific™
28105-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
436.21€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11503161
|
Thermo Scientific™
28105-024006 |
4 mm | 20 mm | 5 μm |
436.21€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11553151
|
Thermo Scientific™
28103-014006 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11548710
|
Thermo Scientific™
28105-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11583151
|
Thermo Scientific™
28105-022106 |
2.1 mm | 20 mm | 5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11573151
|
Thermo Scientific™
28103-023006 |
3 mm | 20 mm | 3 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Base deactivated with minimal residual silanol activity
- Economical with exceptional reproducibility
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
Specifica
C18 |