Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Reversed Phase HPLC Column, 3 μm, 3 mm x 50 mm
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 130 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Thermo Scientific™ 28203-053030
Codice prodotto. 10047294
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent choice for acids, bases and neutral compounds
  • Less retentive than C18 for faster analyses
  • Robust columns with long column lifetimes
  • Very reliable for routine assays
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
50 mm
3 μm
130 Å
60°C
C8
7%
Yes
3 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L7
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Reversed Phase
Reversed Phase