Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Phenyl Columns
Exceptional stability and alternative selectivity to C18 and C8 columns
Marca:  Thermo Scientific™ 28905-102130
Codice prodotto. 10670954
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High quality, base-deactivated columns
  • Unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds
  • Manufactured under ISO 9001:2000 conditions
Order Info
Other column dimensions are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Compliance
Manufactured under ISO 9001:2000 conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2.1 mm
5 μm
130 Å
L11
Silica
A fase inversa
A fase inversa
100 mm
2 to 9
170 m²/g
Phenyl (Ph)
5%