Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano (CN) Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4 mm x 150 mm
Carbon Load: 4%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase and Normal Phase
Marca:  Thermo Scientific™ 31805-154030
Codice prodotto. 10393605
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A cyanopropyl phase for both normal and reversed phase HPLC
  • Operates in both normal and reversed phase modes
  • More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
  • Not deactivated by traces of water in normal phase
  • When used as a reversed phase material, cyano selectivity complements the alkyl chain bonded phases, but with lower hydrophobicity
  • One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 mm
5 μm
170 m²/g
Cyano (CN)
4%
Yes
150 mm
120 Å
L10
Silica
Mixed Mode
Normal and Reversed Phase