Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Drop-in Guard Cartridges
Offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
311.00€
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Fase stazionaria CPS
Visualizza altre specifiche
Requires: Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holders
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10181163
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30805-012101
2.1 mm 10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD direct connection and stand alone holders
  • Available in packs of 4
Features of CPS Solid Phase
  • Operates in both normal and reversed phase modes
  • More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
  • Not deactivated by traces of water in normal phase
  • One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Specifica
Specifica
5 μm
CPS