Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH Columns, 3 and 5μm Particle Size
Specially tailored alkyl bonded silica with a high carbon loading, designed specifically for the analysis of polyaromatic hydrocarbons (PAHs)
1007.14€
Specifica
Dimensione particelle | 5 μm |
---|---|
pH | 2 to 9 |
Dimensione del poro | 120 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10017464
|
Thermo Scientific™
31105-253030 |
250 mm | 3 mm |
1007.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Optimized for EPA Method 610
- Rapid analysis of 16 PAHs in 4 minutes using short, fast columns
- Available in 3μm and 5μm particle size and variety of column dimensions
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Proprietary | |
PAH Analysis | |
Reversed Phase |
2 to 9 | |
170 m²/g | |
L1 | |
13.5% | |
Yes |