Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 3μm Particle Size
Have a monolayer coverage of C8 alkyl chain chemically bonded onto the silica surface for a reproducible and efficient stationary phase
Marca:  Thermo Scientific™ 30303-154630
Codice prodotto. 10190983
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
150 mm
3 μm
120 Å
60°C
C8
6.5%
Yes
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L7
Spherical, Fully Porous Type A Silica
Reversed Phase
Reversed Phase