Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX Columns, 5μm Particle Size
Highly stable silica-based quarternary amine strong anion exchange columns, designed for aqueous and low pH mobile phases
Marca:  Thermo Scientific™ 34105-254030
Codice prodotto. 10518605
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High stability to aqueous and low pH mobile phases
  • Suited to the analysis of smaller organic molecules including nucleotides and organic acids
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
250 mm
2 to 9
170 m²/g
Quaternary Ammonium
Silica
Ion Exchange
Ion Exchange
4 mm
5 μm
120 Å
L14
Hypersil Classical
2.5%