Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel Autoclavable Dolly
Codice prodotto. 10450143
Click to view available options
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
500 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10450143
Marca: Thermo Scientific™ 26240020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For moving smalls tanks and carboys
  • Noncorrosive, made of stainless steel
  • Casters do not leave marks on floor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 500 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 227.3 kg
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) 20.9 in.
Diametro (sistema metrico) 53 cm
Da utilizzare con (applicazione) To move small tanks and carboys
Forma Round