Learn More
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes
289.00€ - 297.00€
Specifica
Quantità | 10/pk., 10/cs. |
---|---|
Tipo | Cryogenic Tube Storage Rack (w/Latch) |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15533694
|
Nunc™
331825-BR |
2 mL Cryogenic Tubes |
289.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15543694
|
Nunc™
331826-BR |
5 mL Cryogenic Tubes |
297.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.- Non-sterile
- Case of 10
Specifica
10/pk., 10/cs. | |
Cryogenic Tube Storage Rack (w/Latch) |