Learn More
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Calibration Standards for AQUAfast Colorimeters
Use these calibration standards to check your colorimeter instrument operations before measuring COD chemistries, for example in environmental and wastewater monitoring.
92.70€ - 101.00€
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10316522
|
Thermo Scientific™
CODS01 |
1000ppm |
92.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11707757
|
Thermo Scientific™
CODS10 |
10000ppm |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Calibration Standards with Orion™ AQUAfast Colorimeters such as AQ4000 Advanced Colorimeter and Orion AQUAfast II AQ2040 Colorimeter. Orion colorimeters, which measure COD chemistries, are ideal for environmental and wastewater monitoring. Use these calibration standards to check operations prior to using the instruments.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040 colorimeters
- Two Calibration Standards are available: 1000 ppm (CODS01) and 10000 ppm (CODS10), both in 475 mL bottles
- Ideal for environmental and wastewater monitoring
Order Info
Reagents sold separately.