Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di substrato TMB Pierce™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- Ready to use, no preparation required
- Validated for use with Thermo Scientific Pierce Matched Antibody Pairs and MiniKits
- Size: 100 mL (sufficient for about ten 96-well microplates)
Specifica
Specifica
| Product Type | TMB Substrate |
| Content And Storage | Store between 2°C and 8°C. |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Tipo di substrato | HRP (Horseradish Peroxidase) Substrate |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Product Line | Pierce |
| Quantità | 100 mL |