Learn More
Thermo Scientific™ Bottiglie per centrifuga in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 ml
750 ml
Descrizione
Polypropylene bottle with cap
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 750 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 25.36 oz. |
Colore | Clear |
Materiale | Polipropilene |
Colore chiusura | Blue |
Forma | Round |
Product Type | Centrifuge Bottle |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Screw Cap |