Learn More
Thermo Scientific™ Bottiglie per centrifuga in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 ml
750 ml
Descrizione
Polypropylene bottle with cap
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità | 13 oz., 400mL |
Capacità (sistema metrico) | 400 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 13 oz. |
Materiale | Polipropilene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifughe |