Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops
Codice prodotto. p-3753156 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rheodyne 7010 and 7125
Dimensioni (sistema metrico):
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10543615
Marca: Thermo Scientific™ 7027
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rheodyne 7010 and 7125