Learn More
Epredia™ Trak 300™ Oil for the HEMATRAK™ system
Intended for use with the HEMATRAK™ automated differential system
Marca: Epredia™ M8000
65.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Oil does not contain PCBs and is safe to use with valuable optics
- Index of refraction is 1.5150 and viscosity is 300 cs
Specifica
Trak 300 Oil | |
For use with the Hematrak automated differential system | |
16 oz. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 473ml Trak 300 HEMATRAK Immersion Oil
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Terphenyl, hydrogenated, Isobutylene/butene copolymer