Learn More
Epredia™ Section Transfer System™(STS)
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
100/240 V 50/60 Hz
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HM 325, HM 340E, HM 355S
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Features:
- Heat and illumination shut off
- Separate control panel for temperature control
- Section and ribbon stretching performed at edge of blade
- Skip mechanism
- Separate waste tray
Water bath:
- Round, removable water bath insert design
- Water temperature adjustable between 20° and 50°C
- Illuminated water bath
- In-line water filter
- Water flow regulator
Specifica
Specifica
| Product Type | Section Transfer System |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HM 325, HM 340E, HM 355S |
| Monouso | Single-use |
| Profondità (sistema metrico) | STS: 300 mm |
| Altezza (sistema metrico) | STS: 130 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | STS: 300 mm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V 50/60 Hz |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione | 100/240 V |
| Peso (sistema metrico) | STS complete: 4.4 kg |