Learn More
Epredia™ Coverplate in vetro Shandon™
For use on Shandon Sequenza™ and Cadenza™ Immunostainers
188.00€ - 670.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11927774
|
Epredia™
72110013 |
250/contenitore |
670.00€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12766807
|
Epredia™
72110017 |
25/confezione |
188.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Saves on the use of costly reagents.
- Device that fits over standard microscope slide allowing specimens to be immunostained with a minimum amount of reagent
- Frees considerable technician time
- Eliminates handling of slides between steps
- Allows sections to be placed virtually anywhere on slide
- Protects specimen from drying during long incubations
- Ensures consistency in staining quality
Specifica
Piastra di copertura |